Tlačiť
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3252-1G PC3252-5G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 0 EUR
APOSPC3252-1G APOSPC3252-5G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Teplota varu: 95…97 °C/12mmHg
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190144
Číslo CAS: 1544-85-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III