Tlačiť
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3250-25G PC3250-10G PC3250-100G PC3250-1G PC3250-5G
APOSPC3250-25GEA 75.01 EUR
APOSPC3250-25G APOSPC3250-10G APOSPC3250-100G APOSPC3250-1G APOSPC3250-5G
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Ethyl pentafluoropropionate
Undergoes Wittig reaction to give 1-perfluoroalkylenol ethers, which are useful precursors to other fluorine containing molecules: JOC., 57, 3807 (1992).
Vzorec: C₅H₅F₅O₂
Teplota varu: 73…76 °C
Hustota: 1,299 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000431
Číslo CAS: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
OSN: 3272
ADR: 3,II