Tlačiť
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
PC32490-1G PC32490-5G PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA 24.91 EUR
APOSPC32490-1G APOSPC32490-5G APOSPC32490-10G
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00662509
Číslo CAS: 259269-84-6