Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 223.91 EUR
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Teplota tavenia: 119…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236256
Číslo CAS: 237424-17-8