Tlačiť
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 33.17 EUR
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
Teplota varu: 112…114 °C
Hustota: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039211
Číslo CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0