Tlačiť
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3247-1G PC3247-250MG PC3247-5G
APOSPC3247-1GEA 66.49 EUR
APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG APOSPC3247-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₄
Mw: 301.2200 g/mol
Teplota tavenia: 297…305 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219847
Číslo CAS: 175203-85-7