Tlačiť
Ethyl 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 88.25 EUR
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂S
Teplota tavenia: 34…37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153150
Číslo CAS: 117724-62-6