Tlačiť
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 104.55 EUR
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₆H₉F₃O₃
Mw: 186.13 g/mol
Teplota varu: 90…91 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040842
Číslo CAS: 372-30-5