Tlačiť
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC32416-25G PC32416-5G PC32416-1G
APOSPC32416-25GEA 985.38 EUR
APOSPC32416-25G APOSPC32416-5G APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₄
Mw: 240.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934558
Číslo CAS: 252938-22-0