Tlačiť
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32400-1G PC32400-250MG
APOSPC32400-1GEA 374.25 EUR
APOSPC32400-1G APOSPC32400-250MG
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126446
Číslo CAS: 257295-59-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III