Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 179.05 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226
Teplota varu: 84…85 °C/14mmHg
Teplota tavenia: –21…–20 °C
Hustota: 1.827 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153085
Číslo CAS: 175205-81-9