Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
PC32387-1G PC32387-5G PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA 28.24 EUR
APOSPC32387-1G APOSPC32387-5G APOSPC32387-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.57
Teplota varu: 82 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153102
Číslo CAS: 175205-77-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III