Tlačiť
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 521.93 EUR
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
Mw: 142.09 g/mol
Teplota varu: 62…64 °C/5mmHg
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04112517
Číslo CAS: 13505-01-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III