Tlačiť
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 24.95 EUR
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota varu: 209…210 °C
Teplota tavenia: 25…27 °C
Hustota: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000351
Číslo CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8