Tlačiť
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 282.79 EUR
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄FNS
Teplota varu: 103…104 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 24…26 °C
Hustota: 1,248 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004800
Číslo CAS: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,II