Tlačiť
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32286-1G PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA 56.56 EUR
APOSPC32286-1G APOSPC32286-5G
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00276607
Číslo CAS: 1027513-65-0
OSN: 1760
ADR: 8,III