Tlačiť
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC3223-1G PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA 330.06 EUR
APOSPC3223-1G APOSPC3223-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₂
Mw: 247.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09998162
Číslo CAS: 1035235-29-0