Tlačiť
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-fluorophenylboronic Acid, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3222-1G PC3222-250MG
APOSPC3222-1GEA 172.24 EUR
APOSPC3222-1G APOSPC3222-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Mw: 164.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07644472
Číslo CAS: 1150114-77-4