Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 130.98 EUR
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190127
Číslo CAS: 191602-54-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III