Tlačiť
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloro-2,6-difluoropyridin-4-amine
PC32132-5G PC32132-1G PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA 29.84 EUR
APOSPC32132-5G APOSPC32132-1G APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, Technical Grade
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011574
Číslo CAS: 2840-00-8
EINECS: 220-630-1