Tlačiť
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 68.19 EUR
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
Teplota tavenia: 46…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00277867
Číslo CAS: 79110-05-7