Tlačiť
8-Fluoroquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
Teplota varu: 148…150 °C/30mmHg
Hustota: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01685514
Číslo CAS: 394-68-3