Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 113.12 EUR
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Teplota varu: 220…223 °C
Hustota: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236205
Číslo CAS: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6