Tlačiť
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 39.74 EUR
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Mw: 272.15
Teplota tavenia: 87.5…87.9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042492
Číslo CAS: 177952-39-5