Tlačiť
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: [(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
PC31966-10G PC31966-1G PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA 270.38 EUR
APOSPC31966-10G APOSPC31966-1G APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.167 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 18123-82-5