Tlačiť
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-1G PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-1GEA 24.91 EUR
APOSPC31950-1G APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Mw: 188.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209299
Číslo CAS: 206362-87-0