Tlačiť
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Teplota varu: 118 °C/31mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973764
Číslo CAS: 771-76-6