Tlačiť
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3185-100G PC3185-25G
APOSPC3185-100GEA 693.94 EUR
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Vzorec: C₄H₅Br₂FO₂
Teplota varu: 82 °C/33mmHg
Hustota: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042068
Číslo CAS: 565-53-7
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III