Tlačiť
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31842-250MG PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA 24.95 EUR
APOSPC31842-250MG APOSPC31842-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNOS
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068069
Číslo CAS: 148901-52-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III