Tlačiť
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylchlorofluoroacetate
PC3180-100G PC3180-25G
APOSPC3180-100GEA 274.77 EUR
APOSPC3180-100G APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Vzorec: C₄H₆ClFO₂
Teplota varu: 128…130 °C
Hustota: 1,225 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039333
Číslo CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
OSN: 2920
ADR: 8+3,II