Tlačiť
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzen 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 24.95 EUR
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzen 97%
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Teplota tavenia: 45…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042201
Číslo CAS: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
OSN: 1759
ADR: 8,III