Tlačiť
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 191.34 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Ethyl chlorodifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅ClF₂O₂
Teplota varu: 96…97 °C
Hustota: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013662
Číslo CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
OSN: 2924
ADR: 3+8,II