Tlačiť
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC3168-1G PC3168-5G PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3168-1G APOSPC3168-5G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Teplota varu: 60 °C/0,1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09842442
Číslo CAS: 149947-16-0
OSN: 3261
ADR: 8,III