Tlačiť
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H,11H-Icosafluoroundecyl methacrylate
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 38.17 EUR
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Vzorec: C₁₅H₈F₂₀O₂
Mw: 600.2 g/mol
Teplota varu: 110 °C/0.05mmHg
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042111
Číslo CAS: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6