Tlačiť
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine
PC31548-1G PC31548-250MG
APOSPC31548-1GEA 113.12 EUR
APOSPC31548-1G APOSPC31548-250MG
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Teplota tavenia: 81…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052603
Číslo CAS: 131728-94-4