Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 142 EUR
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClFN₂O₂
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053834
Číslo CAS: 226419-18-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III