Tlačiť
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Teplota tavenia: 114…115 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00467428
Číslo CAS: 22236-11-9