Tlačiť
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3146-25G PC3146-5G PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA 1432.41 EUR
APOSPC3146-25G APOSPC3146-5G APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₄F₃NO
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424492
Číslo CAS: 502625-52-7