Tlačiť
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3145-1G PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA 132.77 EUR
APOSPC3145-1G APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₁F₃N₂O
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424491
Číslo CAS: 502625-51-6