Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31424-1G PC31424-250MG PC31424-500MG PC31424-2.5G PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA 234.73 EUR
APOSPC31424-1G APOSPC31424-250MG APOSPC31424-500MG APOSPC31424-2.5G APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClF₃O₃S
Mw: 248.61 g/mol
Teplota varu: 44…46 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677699
Číslo CAS: 306935-02-4
OSN: 3265
ADR: 8 III