Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 71.4 EUR
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 148…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665762
Číslo CAS: 394-30-9