Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 239.07 EUR
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00829056
Číslo CAS: 78950-29-5