Tlačiť
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 415.16 EUR
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol
Vzorec: C₈H₆F₁₂O₂
Teplota varu: >250 °C
Teplota tavenia: 80…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153145
Číslo CAS: 90177-96-1