Tlačiť
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
PC3132G-100G PC3132G-25G PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA 394.95 EUR
APOSPC3132G-100G APOSPC3132G-25G APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Vzorec: C₆F₁₂O₂
Mw: 332.05 g/mol
Teplota varu: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054657
Číslo CAS: 2062-98-8
EINECS: 218-173-8
OSN: 3265
ADR: 8 III