Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 72.9 EUR
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O
Mw: 205.14 g/mol
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219948
Číslo CAS: 175204-85-0