Tlačiť
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3120-1G PC3120-25G PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA 0 EUR
APOSPC3120-1G APOSPC3120-25G APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Vzorec: C₁₀H₆F₁₂
Teplota varu: 83,5 °C/43mmHg
Hustota: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077521
Číslo CAS: 1800-91-5