Tlačiť
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 150.02 EUR
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Teplota varu: 100 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 60…63 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00275473
Číslo CAS: 327-74-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III