Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 25.04 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₂F₆N₂
Mw: 204.07
Teplota varu: 148
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153672
Číslo CAS: 14704-41-7