Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 290.41 EUR
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₃F₆NS
Mw: 271.19
Teplota varu: 109…110 °C/35mmHg
Hustota: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040838
Číslo CAS: 23165-29-9
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III