Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 320.85 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₃F₆NO
Mw: 255.12 g/mol
Teplota varu: 62 °C/2mmHg
Hustota: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013559
Číslo CAS: 16588-74-2
OSN: 2206
ADR: 6.1 III